Learn More
Metro™ Accesorio de estantes sólidos Super Erecta™, divisor de estante
Código de producto. 15996901
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
24 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
15996901 24 in cada uno
15976901 14 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15996901 Proveedor Metro™ N.º de proveedor DD24FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    68.50€ / paquete de 1
    Ahorro 11.75€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los divisores de estantes ayudan con la organización.
  • Acero inoxidable
  • 8 in de alto
  • Fijar con pinzas de resorte (incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Divisor de estantes para estantes de alambre
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm
Material Acero inoxidable