Learn More
Metro™ Estantes sólidos Super Erecta™ de acero inoxidable, esterilizables en autoclave y lavables en carros
Código de producto. 15916651
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
24 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15916651 24 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 15916651 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 2424NFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    338.48€ / paquete de 1
    Ahorro 37.52€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Para uso con el sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
  • Fabricado completamente en acero inoxidable
Solicite mangas divididas de aluminio con anillos en C de acero inoxidable para aplicaciones de lavado de carros o autoclaves corrosivos a alta temperatura (Fisher P/N 13-450-953).
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 24 x 24 in. (61 x 61 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Longitud (imperial) 24 pulg
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm