Learn More
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15966751
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15966751 Acero inoxidable (304) cada uno
1 options
Código de producto. 15966751 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 7UPK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.90€
    16.99€ / paquete de 1
    Ahorro 3.91€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares
Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares. Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y Metroseal 3 . Metroseal 3 incluye Microban Producto con protección antimicrobiana y garantía de 12 años contra el óxido y la corrosión. Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranurado a 1 in (2,5 cm) intervalos
  • Los postes tienen ranuras dobles cada 8 in. (20,3 cm) para una fácil identificación
Información de órdenes
La altura incluye el perno nivelador y la tapa. Los estantes y postes se venden por separado.
Especificaciones
Acabado Epoxi Metroseal 3
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes ventilados Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 27,5 in
Altura (métrico) 69,85 cm
Modelo Teléfono móvil
Material Acero inoxidable (304)