Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Unidades de estantería para laboratorio
- Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15996751
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 pulg
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 pulg
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modelo:
Estática
Teléfono móvil
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
43 product options available for selection
| Artikelnummer. | Altura (imperial) | Modelo | Material | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15996751 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15966561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15996701 | 54,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15966691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916741 | 62,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15956751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15976751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986751 | 86,63 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15916761 | 86,63 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946761 | 96,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15868076 | 74,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916711 | 54,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15906681 | 27,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15956691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15936741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926711 | 53,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916681 | 27,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15926751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936761 | 96,2 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986671 | 27,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15916561 | 14,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936691 | 34,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15906751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906761 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15934851 | 73,8 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15936711 | 53,81 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15966741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15976691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926761 | 86 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15956741 | 62 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906711 | 54,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15996671 | 28,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946751 | 7,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926681 | 28,375 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15996751
Leverandør
Metro™
Leverandørnr.
86PK3
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
48.50€
43.67€ / paquete de 1
Ahorro 4.83€
9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares.
- Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y metroseal 3.
- Metroseal 3 incluye Microban™ Producto con protección antimicrobiana y garantía de 12 años contra el óxido y la corrosión.
- Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
- Ranurado a 1 in (intervalos de 2,5 cm).
- Los postes tienen ranuras dobles cada 8 in. (20,3 cm) para una fácil identificación.
Ordreinfo
La altura incluye el perno nivelador y la tapa. Los estantes y postes se venden por separado.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Poste de estantería fijo |
| Color | Green |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Para utilizar con (equipo) | Metro Super Erecta Sistema de estanterías de alambre |
| Altura (imperial) | 86,63 in |
| Altura (métrico) | 220 cm |
| Modelo | Estática |
| Acabado | Epoxi Metroseal 3 |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?