Learn More
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15926741
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 pulg
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 pulg
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modelo:
Estática
Teléfono móvil
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Modelo Material unitSize
15926741 62,6 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15926561 14,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15946561 13,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15966561 13,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15996701 54,6 in Estática Chrome cada uno
15966691 33,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15916741 62,6 in Estática Chrome cada uno
15956751 6,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15976751 6,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15986751 86,63 in Estática Chrome cada uno
15996751 86,63 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15916761 86,63 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15946761 96,5 in Estática Chrome cada uno
15868076 74,6 in Estática Chrome cada uno
15936561 14,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15916711 54,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15906681 27,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15956691 34,5 in Estática Acero inoxidable cada uno
15936741 62,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15916751 74,6 in Estática Acero inoxidable cada uno
15926711 53,81 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15946741 61,81 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15916681 27,75 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15926751 73,8 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15946691 34,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15936761 96,2 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15916561 14,5 in Estática Chrome cada uno
15936691 34,5 in Estática Chrome cada uno
15906751 74,6 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15906761 86,63 in Estática Acero inoxidable cada uno
15934851 73,8 in Teléfono móvil Chrome cada uno
15936711 53,81 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15986691 33,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15966741 61,81 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15976691 33,75 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15936751 73,8 in Teléfono móvil Acero inoxidable cada uno
15926761 86 pulg Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15956741 62 pulg Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
15906711 54,5 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15996671 28,375 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15946751 7,375 in Estática Acero inoxidable (304) cada uno
15926681 28,375 in Teléfono móvil Acero inoxidable (304) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Código de producto. 15926741 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 63PK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    34.02€ / paquete de 1
    Ahorro 2.28€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de estantes ventilados Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta y Super Erecta Pro de Metro
  • Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares.
  • Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y metroseal 3.
  • Metroseal 3 incluye Microban™ Producto con protección antimicrobiana y garantía de 12 años contra el óxido y la corrosión.
  • Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
  • Ranurado a 1 in (intervalos de 2,5 cm).
  • Los postes tienen ranuras dobles cada 8 in. (20,3 cm) para una fácil identificación.
Información de órdenes
La altura incluye el perno nivelador y la tapa. Los estantes y postes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Poste de estantería fijo
Material Acero inoxidable (304)
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Sistema de estanterías de alambre
Altura (imperial) 62,6 in
Altura (métrico) 159 cm
Modelo Estática
Acabado Epoxi Metroseal 3