Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Unidades de estantería para laboratorio
- Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Metro™ Postes Super Erecta™ SiteSelect™
Código de producto. 15906681
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 pulg
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 pulg
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modelo:
Estática
Teléfono móvil
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
42 product options available for selection
| Código de producto. | Altura (imperial) | Modelo | Material | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 15906681 | 27,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15966561 | 13,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15996701 | 54,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15966691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916741 | 62,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15956751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15976751 | 6,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986751 | 86,63 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15996751 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15916761 | 86,63 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946761 | 96,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15868076 | 74,6 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936561 | 14,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916711 | 54,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15956691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15936741 | 62,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926711 | 53,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15946741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15916681 | 27,75 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15926751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946691 | 34,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936761 | 96,2 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15916561 | 14,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15936691 | 34,5 in | Estática | Chrome | cada uno |
| 15906751 | 74,6 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906761 | 86,63 in | Estática | Acero inoxidable | cada uno |
| 15934851 | 73,8 in | Teléfono móvil | Chrome | cada uno |
| 15936711 | 53,81 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15986691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15966741 | 61,81 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15976691 | 33,75 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15936751 | 73,8 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable | cada uno |
| 15926761 | 86 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15956741 | 62 pulg | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15906711 | 54,5 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15996671 | 28,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15946751 | 7,375 in | Estática | Acero inoxidable (304) | cada uno |
| 15926681 | 28,375 in | Teléfono móvil | Acero inoxidable (304) | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15906681
Proveedor
Metro™
N.º de proveedor
27PS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
49.95€
45.01€ / paquete de 1
Ahorro 4.94€
9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los postes fijos están equipados con pernos de nivelación ajustables para compensar las superficies irregulares.
- Los postes están disponibles en cromo, acero inoxidable tipo 304 y metroseal 3.
- Metroseal 3 incluye Microban™ Producto con protección antimicrobiana y garantía de 12 años contra el óxido y la corrosión.
- Los postes móviles se suministran sin conjunto de perno de nivelación para su uso con las ruedas giratorias.
- Ranurado a 1 in (intervalos de 2,5 cm).
- Los postes tienen ranuras dobles cada 8 in. (20,3 cm) para una fácil identificación.
Información de órdenes
La altura incluye el perno nivelador y la tapa. Los estantes y postes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Poste de estantería fijo |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Metro Super Erecta Sistema de estanterías de alambre |
| Altura (imperial) | 27,5 in |
| Altura (métrico) | 69,85 cm |
| Modelo | Estática |