Learn More
Metro™ Mango de carro Super Erecta™
Código de producto. 15976931
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15976931 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 15976931 Proveedor Metro™ N.º de proveedor H5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    107.08€ / paquete de 1
    Ahorro 12.92€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Para personalizar los carros Super Erecta
  • Una pieza
  • Acero inoxidable
  • 24 in (61 cm)
Especificaciones
Tipo de producto Mango del carro
Para utilizar con (aplicación) Ambientes húmedos como congeladores, cámaras frigoríficas, lavanderías y lavavajillas.
Para utilizar con (equipo) Super Erecta Carritos, estantes y ruedas
Altura (imperial) 34,5 in
Altura (métrico) 87,63 cm
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 60,96 cm