Learn More
Metro™ Accesorio para estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™, divisores de estantes 20,32 cm (8 pulgadas)
Código de producto. 15986901
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15986901 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 15986901 Proveedor Metro™ N.º de proveedor DD18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    53.69€ / paquete de 1
    Ahorro 9.21€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con estanterías Metro™ Super Erecta™
Los divisores también pueden acoplarse a la parte inferior de los estantes. Disponible en cromo o en acero inoxidable tipo 304. Hay más tamaños disponibles.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,7 cm
Material Acero inoxidable