Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable™ Super Erecta™: acabado de acero inoxidable
Código de producto. 15966841
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15966841 30 x 24 in. (76 x 61 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 15966841 Proveedor Metro™ N.º de proveedor A2430NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    245.13€ / paquete de 1
    Ahorro 54.87€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Includes
Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires
SiteSelect™ Postes (se venden por separado).
El diseño ventilado permite la libre circulación de aire y minimiza la acumulación de polvo
  • Los estantes se ajustan en incrementos de 1 in con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se ensambla rápidamente sin herramientas
  • Las unidades ensambladas no son conductoras
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie no porosa se limpia fácilmente
  • Combinar con Super Erecta Postes y accesorios fijos o móviles para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte.
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
  • Un año de garantía
Capacidad:
  • Estantes de hasta 48 in de ancho; Capacidad de 800 libras por estante (distribuidas uniformemente)
  • Estantes de más de 48 in de ancho; 600 libras por estante (distribuidas uniformemente)
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 30 x 24 in. (76 x 61 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 30 pulg
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm