Learn More
Metro™ Estantes ventilados Super Adjustable Super Erecta™: acabado cromado
Código de producto. 15956831
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
106,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15956831 106,6 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15956831 Proveedor Metro™ N.º de proveedor A2142NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    100.78€ / paquete de 1
    Ahorro 23.22€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
Para uso con el sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Cada estante proporciona aproximadamente un 76% de área abierta para una mayor penetración de luz y una mejor visibilidad de los artículos almacenados. Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Superficie dura y duradera
  • Resistente a la abrasión
  • Ideal para entornos secos y no corrosivos
  • Los estantes se ajustan en incrementos de 1 in con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se monta rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras
Información de órdenes
Los postes se venden por separado.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para ambientes no corrosivos y secos
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 42 pulg
Longitud (métrico) 106,6 cm
Anchura (imperial) 21 in
Anchura (métrico) 53 cm
Material Chrome