Learn More
Metro™ Cesta de almacenamiento para SmartWall G3, estantes Super Erecta
Código de producto. 15966931
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
SmartWall G3™, estantes Super Erecta™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15966931 SmartWall G3™, estantes Super Erecta™ cada uno
1 options
Código de producto. 15966931 Proveedor Metro™ N.º de proveedor H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    42.47€ / paquete de 1
    Ahorro 9.23€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Accesorio para SmartWall G3, estantes Super Erecta
  • Se fija al hueco del raíl o a los estantes
  • Tamaño (ancho x largo x alto): 44 x 19 x 12,7 cm (17,03 x 7,5 x 5 in)
Especificaciones
Tipo de producto Cesta de almacenamiento
Material Chrome
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,5 × 17,03 × 5 pulg (19 × 44 × 12,7 cm)
Para utilizar con (equipo) SmartWall G3™, estantes Super Erecta™
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (imperial) 17,03 in
Anchura (métrico) 44 cm