Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada de Starsys™, carro de validación
Código de producto. 15977251
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
113,6 cm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Altura (métrico) Unit Size
15977251 113,6 cm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15977251 Supplier Metro™ Supplier No. SXRS43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3795.00€
    3110.88€ / paquete de 1
    Ahorro 684.12€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Carcasa móvil sin bloqueo, cuatro de 3 in Cajones de polímero, dos de 6 in Cajones de polímero, 9 in Cajón de polímero, tiradores de cajón color topo
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Specifications
Tipo de producto Carro preconfigurado
Color Blanco, gris
Fondo (imperial) 24,9 in
Fondo (métrico) 63,3 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 x 57,7 x 44,7 in.
Acabado Acero con revestimiento de epoxi
Altura (imperial) 44,7 in
Altura (métrico) 113,6 cm
Incluye Carcasa móvil sin cerradura, cuatro cajones de polímero de 3 in, dos cajones de polímero de 6 in, cajón de polímero de 9 in, tiradores de cajón color topo
Material Aluminio, Polímero, Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 22,7 in
Anchura (métrico) 57,7 cm