Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, carro de suministro y cambio
Código de producto. 15977241
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24,9 x 42,5 x 44,7 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15977241 Gris 24,9 x 42,5 x 44,7 in cada uno
1 options
Código de producto. 15977241 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRDGS4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5355.00€
    4389.43€ / paquete de 1
    Ahorro 965.57€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Mayor densidad de almacenamiento en un espacio más reducido.
  • Avanzado sistema basado en polímeros con soporte estructural de aluminio extruido interno.
  • Starsys es un sistema completo de unidades móviles y estacionarias para almacenamiento, transporte y estaciones de trabajo que proporcionan una mayor densidad de almacenamiento en un espacio más reducido.
  • Paneles de polímero con Microban™ La protección del producto antimicrobiano no se oxida, abolla ni astilla y se limpia y descontamina fácilmente.
  • El diseño modular que utiliza estructuras de ancho simple, doble o triple permite un fácil cambio de componentes dentro de una unidad o entre otras unidades.
  • Los paneles laterales, los frontales de los cajones y las puertas tienen un tono claro y neutro. El color de la manija del cajón y de la puerta se especifica como parte del número de modelo específico.
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) área pulida que permite una adhesión segura de etiquetas DYMO #153 y Zebra #153 (no incluidas).
  • Los accesorios opcionales, incluidos los divisores de cajones, proporcionan un alto nivel de organización con fácil acceso a los suministros
19-123-342 (modelo Metro SXRDGS4)
  • La unidad de doble ancho con cajones a la izquierda y puerta a la derecha proporciona opciones de almacenamiento de alta densidad en una plataforma móvil ligera
  • Altura de 114,3 cm (45 in) adecuada para trabajos de preparación u otras funciones relacionadas con tareas
  • El lado izquierdo incluye un total de seis cajones; el lado derecho tiene 270° Puerta abatible con dos estantes regulables.
  • Tamaños de los cajones: tres cajones de polímero de 3 in; un cajón de polímero de 6 in; dos cajones de polímero de 9 in.
  • Los estantes se ajustan rápida y fácilmente para adaptarse a prácticamente cualquier tamaño de altura de los paquetes de suministro, para lograr la máxima densidad de almacenamiento
  • Tiradores de puertas y cajones azul pizarra
  • Cuatro ruedas fijas de 5 in con banda de rodadura de poliuretano que no dejan marcas permiten un fácil transporte (los frenos de punta en las dos ruedas delanteras proporcionan un almacenamiento seguro cuando no se utiliza como carrito).
  • Dimensiones: 44,7 alto (1136 mm) x 42,5 ancho (1080 mm) x 24,9 profundidad
  • Accesorios opcionales: Divisores de cajones.
  • 19-130-2715 (Metro # SXRD76CM3).
  • Unidad de doble ancho con dos puertas de altura completa. Sistema de soporte de estante interior QwikSlot para estantes de alambre.
  • Ideal para almacenamiento de alta densidad, transporte de ropa blanca y reabastecimiento de suministro.
  • Cuatro de 36 x 39 in. Los estantes de alambre fijos (91,4 x 100 cm) se quitan y reconfiguran fácilmente levantando los clips QwikSlot.
  • Tiradores de puerta topo
  • Dimensiones: 78,3 alto (1990 mm) x 42,5 ancho (1080 mm) x 27,9 profundidad (709 mm).
  • Accesorios opcionales: Estantes adicionales ajustables o de extensión completa; divisores de estantes
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo móvil preconfigurada
Color Gris
Fondo (imperial) 24,9 in
Fondo (métrico) 63,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 x 42,5 x 44,7 in
Altura (imperial) 44,7 in
Altura (métrico) 113,6 cm
Incluye Unidad de doble ancho con cajones a la izquierda y puerta a la derecha, el lado izquierdo incluye un total de seis cajones, el lado derecho tiene 270° Puerta con bisagras con dos estantes ajustables, tres cajones de polímero de 3 in, cajón de polímero de 6 in, dos cajones de polímero de 9 in, puerta y tiradores de cajón de color azul pizarra.
Material Aluminio, Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 42,5 in
Anchura (métrico) 107,9 cm