Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, procedimiento LAR: carro de montaje
Código de producto. 15957261
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Carro de montaje
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15957261 Carro de montaje cada uno
1 options
Código de producto. 15957261 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRSCAST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6085.00€
    4989.36€ / paquete de 1
    Ahorro 1095.64€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Includes
Carcasa móvil sin cerradura de 48 in de alto (121,2 cm); Dos de 3 in. Cajones de polímero de 7,6 cm; Dos de 6 in. Cajones de polímero (15,2 cm); Dos de 9 in. Cajones de polímero (22,9 cm); Tiradores de cajón de color azul pizarra; Uno de 3 in. Kit divisor de cajón (7,6 cm); Cápsula abatible hacia la izquierda sin cerradura con tres compartimentos inclinables y bandeja para cápsulas con divisores; Cápsula fija sin bloqueo derecha con un contenedor inclinable, cesto para basura y soporte, y bandeja para cápsulas con divisores; Puente con dos rieles para accesorios y cesta de suministro de alambre
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Carro de montaje
Color Taupe, Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 × 34,7 × 47,7 pulg (63,3 × 88,2 × 121,1 cm)
Altura (imperial) 47,7 in
Altura (métrico) 121,1 cm
Incluye 48 in Carcasa móvil sin cerradura H, dos cajones de polímero de 3 in, dos cajones de polímero de 6 in, dos cajones de polímero de 9 in, tiradores de cajón azul pizarra, kit divisor de cajón de 3 in, módulo izquierdo abatible sin cerradura con tres compartimentos inclinables y bandeja para compartimentos con divisores, módulo derecho fijo sin cerradura con un compartimento inclinable, cesto de basura y soporte y bandeja para compartimentos con divisores, puente con dos rieles para accesorios y cesto de suministro de alambre
Longitud (imperial) 24,9 in
Longitud (métrico) 63,3 cm
Material Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 34,7 in
Anchura (métrico) 88,2 cm