Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, adquisición de imágenes LAR: carro de trauma
Código de producto. 15937271
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polímero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15937271 Polímero cada uno
1 options
Código de producto. 15937271 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRSTRAMA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7795.00€
    6397.57€ / paquete de 1
    Ahorro 1397.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Includes
Carcasa móvil de 45 in de alto (113,6 cm) con cerradura mecánica y dos llaves, tres de 3 in. Cajones de polímero de 7,6 cm (4 unidades), 6 in Cajones de polímero de 15,2 cm (2 in), dos kits divisores de cajón de 3 in, tiradores de cajón de color azul pizarra; Cápsula abatible hacia la izquierda con contenedor inclinable con cerradura en la parte superior (cerradura con llave/dos llaves), bandeja para cápsulas con divisores, cesto para basura y soporte; Cápsula abatible hacia la derecha con contenedor inclinable con cerradura en la parte superior (con llave/dos llaves), contenedor inclinable central sin cerradura, soporte para contenedor de objetos punzantes; Puente con estante y riel, poste de servicios públicos/suero y abrazadera, canasta de suministro de alambre
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo móvil preconfigurada
Color Taupe, Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 × 34,7 × 44,7 pulg (63,3 × 88,2 × 113,6 cm)
Altura (imperial) 44,7 in
Altura (métrico) 113,6 cm
Incluye 45 in Carcasa móvil en forma de H con cerradura mecánica y dos llaves, tres cajones de polímero de 3 in, cuatro cajones de polímero de 6 in, dos kits divisores de cajón de 3 in, tiradores de cajón de color azul pizarra, compartimento abatible izquierdo con contenedor inclinable con cerradura superior (cerradura con llave/dos llaves), bandeja para compartimentos con divisores, cesto para basura y soporte, compartimento abatible derecho con contenedor inclinable con cerradura superior (cerradura con llave/dos llaves), contenedor inclinable central sin cerradura, soporte para contenedor de objetos punzantes, puente con estante y riel, poste para servicios públicos/suero y abrazadera, canasta de suministro de alambre
Longitud (imperial) 24,9 in
Longitud (métrico) 63,3 cm
Material Polímero
N.º de estantes 1
Anchura (imperial) 34,7 in
Anchura (métrico) 88,2 cm