Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, LAR I.V. Carro de terapia
Código de producto. 15997261
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Carro de terapia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15997261 Carro de terapia cada uno
1 options
Código de producto. 15997261 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRSIV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6905.00€
    5661.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1243.20€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Includes
Carcasa móvil de 45 in de alto (113,6 cm) con cerradura mecánica y dos llaves, cinco de 3 in. Cajones de polímero de 7,6 cm (24,8 cm), dos de 9 in Cajones de polímero de 22,9 cm (1/2 in), tiradores de cajón verdes, cuatro kits divisores de cajón de 3 in, módulo abatible izquierdo con tres compartimentos inclinables con cerradura (cerradura con llave/dos llaves) y bandeja para módulos con divisores, módulo abatible derecho con tres compartimentos inclinables con cerradura (cerradura con llave/dos llaves) y bandeja para módulos con divisores, portasueros
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Carro de terapia
Color Taupe, Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 × 34,7 × 44,7 pulg (63,3 × 88,2 × 113,6 cm)
Altura (imperial) 44,7 in
Altura (métrico) 113,6 cm
Incluye 45 in Carcasa móvil en forma de H con cerradura mecánica y dos llaves, cinco cajones de polímero de 3 in, dos cajones de polímero de 9 in, tiradores de cajón verdes, cuatro kits de divisores de cajón de 3 in, módulo abatible izquierdo con tres compartimentos inclinables con cerradura (cerradura con llave/dos llaves) y bandeja para módulos con divisores, módulo abatible derecho con tres compartimentos inclinables con cerradura (cerradura con llave/dos llaves) y bandeja para módulos con divisores, soporte para suero
Longitud (imperial) 24,9 in
Longitud (métrico) 63,3 cm
Material Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 34,7 in
Anchura (métrico) 88,2 cm