Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, carro de suministro general
Código de producto. 15987251
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
110 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
15987251 110 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15987251 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRS43CM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5695.00€
    4664.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1030.20€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Includes
Carcasa móvil con carcasa mecánica con cerradura mecánica, 3 in Cajón de polímero con tapa con cerradura, tres de 3 in Cajón de polímero, dos de 6 in Cajón de polímero, 9 in Cajón de polímero, dos kits de divisores de cajón de 3 in, tirador de cajón color topo, compartimento abatible hacia la izquierda con bloqueo hasta
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Carro preconfigurado
Color Marrón grisáceo
Fondo (imperial) 44,7 in
Fondo (métrico) 110 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 44.7 x 57.9 x 63.3 cm
Acabado Acero con revestimiento de epoxi
Altura (imperial) 24,9 in
Altura (métrico) 63,3 cm
Incluye Carcasa móvil con carcasa mecánica con cerradura mecánica, cajón de polímero de 3 in con tapa con cerradura, tres cajones de polímero de 3 in, dos cajones de polímero de 6 in, cajón de polímero de 9 in, dos kits de divisores de cajón de 3 in, tirador de cajón color topo, compartimentos basculantes con cerradura abatibles hacia la izquierda, cesto para basura y soporte
Material Aluminio, Polímero, Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 22,8 in
Anchura (métrico) 57,9 cm