Learn More
Metro™ Estación de trabajo móvil preconfigurada Starsys™, sala fría/carro de tampones
Código de producto. 15957241
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
108,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15957241 108,2 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15957241 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRD43CM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6100.00€
    4999.18€ / paquete de 1
    Ahorro 1100.82€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Carcasa móvil de doble bahía sin bloqueo, cuatro de 3 in Cajones de polímero, seis de 6 in Cajones de polímero, dos de 9 in Cajones de polímero, tiradores azul pizarra
Fabricado con un material polimérico avanzado, fácil de limpiar, que no se abolla, astilla, oxida, descascara ni corroe como los carros de metal.
  • Microban™ La protección antimicrobiana inhibe el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores.
  • Los carros utilizan 5 in. Ruedas de poliuretano (127 mm): Dos ruedas delanteras con frenos de punta de fácil acceso y dos ruedas traseras giratorias
  • Cada cara del cajón tiene unas dimensiones de 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) de área pulida que permite una adhesión segura de DYMO™ y Zebra™ etiquetas (no incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo móvil preconfigurada
Color Marrón grisáceo
Fondo (imperial) 43 in
Fondo (métrico) 109,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,875 x 42,5 x 43 in.
Acabado Acero con revestimiento de epoxi
Altura (imperial) 42,6 in
Altura (métrico) 108,2 cm
Incluye Cajón móvil sin cerradura de doble bahía, cuatro cajones de polímero de 3 in, seis cajones de polímero de 6 in, dos cajones de polímero de 9 in, tiradores de color azul pizarra
Material Aluminio, Polímero, Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 24,88 in
Anchura (métrico) 63,2 cm