Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móviles de servicio estándar, acero inoxidable
Código de producto. 15997231
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
21,5 in
27,25 in
33,5 in
Longitud (imperial):
40,75 in
52,75 in
65 in
Peso (imperial):
138 lb
154 lb
157 lb
167 lb
174 lb
193 lb
195 lb
215 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15997231 27,25 in 65 in 195 lb cada uno
15977231 27,25 in 40,75 in 154 lb cada uno
15987231 27,25 in 52,75 in 174 lb cada uno
15957231 21,5 in 40,75 in 138 lb cada uno
15967231 21,5 in 52,75 in 157 lb cada uno
15907241 33,5 in 40,75 in 167 lb cada uno
15917241 33,5 in 52,75 in 193 lb cada uno
15927241 33,5 in 65 in 215 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15997231 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SEC56SSD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00€
    3483.23€ / paquete de 1
    Ahorro 386.77€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Las unidades de seguridad móviles de servicio estándar brindan protección a materiales valiosos y artículos sensibles contra pérdida o robo. Disponible en un acabado de acero inoxidable elegante y fácil de limpiar.
  • Las unidades móviles de seguridad protegen los objetos de valor y los materiales sensibles de las pérdidas o hurtos.
  • El acero inoxidable de tipo 304 proporciona una resistencia superior a la corrosión.
  • La construcción de alambre abierto de gran calibre mantiene el contenido visible en todo momento, lo que facilita la comprobación del inventario.
  • Elección de ruedas según necesidades.
  • Manija de puerta ergonómica, patentada, de 1/4 de vuelta.
  • Puertas dobles abiertas 270° y se puede asegurar a lo largo de los lados de la unidad.
  • Parte superior e inferior fijas Super Erecta estantes.
  • Se pueden colocar estantes intermedios opcionales en incrementos de 1 in a lo largo de toda la altura del poste.
Información de órdenes
Se suministra desmontado; se monta fácilmente. Súper ajustable/súper Erecta™ Estantes intermedios y ruedas se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de seguridad móvil
Capacidad (métrico) 89 kg
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 65 x 27,25 x 62 in
Altura (imperial) 62 in
Altura (métrico) 157,5 cm
Longitud (imperial) 65 in
Longitud (métrico) 165,1 cm
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Peso (métrico) 89 kg
Peso (imperial) 195 lb
Anchura (imperial) 27,25 in
Anchura (métrico) 69,2 cm