Learn More
Metro™ Rueda de tubo
Código de producto. 15916721
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (imperial):
150 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (imperial) Tamaño de la unidad
15916721 150 lb cada uno
1 options
Código de producto. 15916721 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 5MDRGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    155.55€ / paquete de 1
    Ahorro 35.45€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Se utiliza para aplicaciones de lavado de carros móviles.
  • Rígida
  • Rosca de módulo alto
  • Se envía con parachoques tipo donut
Especificaciones
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,625 x 2,5 x 8,25 in.
Para utilizar con (equipo) Super Erecta™ Productos
Incluye Amortiguador con forma de rosca y canal rígido de 35,56 cm (14 pulg)
Capacidad portante (imperial) 150 lb
Capacidad portante (métrico) 68 kg
Material Caucho de módulo alto
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 3,2 cm