Learn More
Metro™ Rueda de tubo
Descripción
- Rígida
- Poliuretano
- Se suministra con amortiguadores con forma de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rueda de tubo rígido lavable |
| Descripción | Caucho de módulo alto |
| Para utilizar con (equipo) | Los postes móviles Super Erecta™, ofrecen sellos de grasa y conexiones zerk, pueden soportar lavados de alta presión |
| Incluye | Amortiguador con forma de rosca y canal rígido de 35,56 cm (30 pulg) |
| Capacidad portante (imperial) | 300 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 135 kg |
| Anchura (imperial) | 1,25 in |
| Anchura (métrico) | 3,2 cm |
| Material | Caucho |