Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionarias qwikTRAK™
Código de producto. 15976871
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q
Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable
Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
25 lb
39,6 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Peso (imperial) unitSize
15976871 Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q Polímero 25 lb cada uno
15966871 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero inoxidable 39,6 lb cada uno
15946871 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero 39,6 lb cada uno
15956871 Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable Acero 39,6 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15976871 Proveedor Metro™ N.º de proveedor BTEX3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • 1880 mm (74 in) Puestos altos
  • Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
  • Tornillería para anclar las guías al suelo
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
  • Unidades finales estacionarias compatibles con qwikTRAK sistemas de almacenamiento
  • 1880 mm (74 in) alto
Para almacenamiento con Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ , MetrMax Q™ , o MetroMax i™ sistemas de almacenamiento en estanterías
Información de órdenes
Solicite un kit por sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad final estacionaria
Acabado Polímero pesado
Para utilizar con (equipo) Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q
Altura (imperial) 74 in
Altura (métrico) 1880 mm
Incluye 74 in Postes fijos altos y herrajes de conexión
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,4kg
Material Polímero