Learn More
Metro™ Carro para vías aéreas preconfigurado
Código de producto. 15917261
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Carro para vías aéreas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15917261 Carro para vías aéreas cada uno
1 options
Código de producto. 15917261 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRSAIR1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7650.00€
    6277.09€ / paquete de 1
    Ahorro 1372.91€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Espacio de trabajo y almacenamiento ideal para artículos de tamaño pequeño y mediano.
  • Incluye 7,6 cm (3 in) Cajón de polímero
  • 15,2 cm (6 in) Cajón de polímero
  • 7,63 cm (3 in) Divisores de cajones (3 cortos, 2 largos)
  • Cápsula abatible hacia la izquierda con 3 compartimentos inclinables con cerradura
  • Cápsula abatible hacia la derecha con contenedor inclinable con bloqueo superior
  • Bandeja de mandos y divisores
  • Cesta de residuos y soporte
  • Tubo de soporte de puente único
  • Raíl suspendido puente
  • Contenedor metálico de uso general de mitad de tamaño
  • Contenedores de plástico de uso general para puente con cubiertas (6)
  • Cesta de suministro de alambre de puente
  • Kit de base móvil ancho único
  • 83,8 cm (33 in) Kit de caja de ancho simple
  • 83,8 cm (33 in) Kit de panel interior con cerradura mecánica (2 llaves)
  • Kit de parte superior
Especificaciones
Tipo de producto Carro para vías aéreas
Color Taupe, Azul
Fondo (imperial) 25 in
Fondo (métrico) 63,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 34,7 x 45 in.
Altura (imperial) 45 in
Altura (métrico) 114,3 cm
Incluye Cajón de polímero de 7,6 cm, cajón de polímero de 15,2 cm, divisores de cajón de 7,63 cm (3 cortos, 2 largos), módulo abatible a la izquierda con 3 compartimentos basculantes con cerradura, módulo abatible a la derecha con compartimento basculante con cerradura superior, bandeja de compartimentos y divisores, cesto para basura y soporte, tubo de soporte de puente simple, riel de suspensión de puente, contenedor de metal para uso general de tamaño 0,5, contenedores de plástico para uso general de puente con tapas 6, canasta de suministro de alambre de puente, kit de base móvil de ancho simple, kit de gabinete de ancho simple de 83,8 cm, kit de panel interior de 83,8 cm con cerradura mecánica (2 llaves), kit de parte superior simple
Material Polímero
N.º de estantes Ninguno
Anchura (imperial) 34,7 in
Anchura (métrico) 88,3 cm