Learn More
Metro™ Accesorio de estantes de polímero MetroMax™ iQ, divisor de estante
Código de producto. 15987211
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15987211 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 15987211 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MXD248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.50€
    25.08€ / paquete de 1
    Ahorro 5.42€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Úselo para crear compartimentos organizados o simplemente para separar el contenido de los estantes.
  • Se recoloca fácilmente en estantes sólidos y ventilados
  • A prueba de corrosión
Especificaciones
Tipo de producto Divisor de estantes para estantes de plástico
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Altura (imperial) 8 pulg
Altura (métrico) 20,3 cm
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm