Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionarias MetroMax i™ Top-Track
Código de producto. 15937221
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
24 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) del estante unitSize
15937221 18 pulg cada uno
15947221 24 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15937221 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MXTTE18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería/componentes para la conexión de conjuntos de guías a dos unidades intermedias estacionarias
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores.
  • Las unidades finales estacionarias se estabilizan MetroMax i Sistemas de almacenamiento Top-Track
  • 2185 mm (86 in) puestos altos
Información de órdenes
Solicite uno por cada sistema Top-Track. Los estantes se piden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad final estacionaria
Para utilizar con (equipo) Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 in
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (métrico) del estante 45,7cm