Learn More
Metro™ Estante de polímero sólido MetroMax i™.
Código de producto. 15957201
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
48 x 24 in. (122 x 61 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm)
Tipo de producto:
Estante con alfombrilla de rejilla
Estante con alfombrilla sólida
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto unitSize
15957201 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) Estante con alfombrilla de rejilla cada uno
15987201 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) Estante con alfombrilla de rejilla cada uno
15967201 48 x 24 in. (122 x 61 cm) Estante con alfombrilla de rejilla cada uno
15947201 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) Estante con alfombrilla sólida cada uno
15997201 72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) Estante con alfombrilla de rejilla cada uno
15977201 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) Estante con alfombrilla sólida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15957201 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MX1860G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    223.25€ / paquete de 1
    Ahorro 38.75€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Conectores de bloqueo de cuatro cuñas, bastidor y alfombrilla
Personalice su laboratorio según sus necesidades. Como parte del sistema MetroMax i, los estantes de polímero sólido MetroMax i le permiten crear su propio sistema de estantes hecho según el pedido.
El sistema consta de estantes de polímero reforzado con marcos y conectores para conectar a MetroMax postes de estantería. Añadir ruedas para crear una unidad de almacenamiento móvil.
  • Alfombrillas para estantes fabricadas de polímeros reforzados
  • Elija una cuadrícula sólida o abierta
  • Las alfombrillas sólidas tienen reborde de retención para contener derrames
  • Las alfombrillas ventiladas promueven el flujo de aire
  • Microban™ El tratamiento protege contra bacterias, moho, hongos y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto.
  • Conecte en minutos a bastidores(no incluidos) sin herramientas especiales
  • La posición del estante se puede ajustar a lo largo de la altura de los postes cada 1,27 cm (1 in).
  • Resistencia excepcional: hasta 122 cm (48 in) El estante largo soporta 375 kg (800 lb); más de 152 cm de largo (48 in), 275 kg (600 lb). (distribuida uniformemente)
  • Igualmente adecuado para almacenamiento en seco o en condiciones húmedas y mojadas: garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
MetroMax No se recomienda el uso de estantes por debajo de -29 °C.
Garantía
Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
Tipo de producto Estante con alfombrilla de rejilla
Dimensiones (L x An) 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
Incluye Alfombrilla, cuadro, cuatro conectores de bloqueo de cuña
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,7 cm
Material Polímero