Learn More
Metro™ Carro de laboratorio para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) MetroMax
Código de producto. 15956941
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
30 in
48 in
Peso (imperial):
89,5 lb
114,5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15956941 48 in 114,5 lb cada uno
15946941 30 in 89,5 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15956941 Proveedor Metro™ N.º de proveedor HPLC2X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00€
    1684.36€ / paquete de 1
    Ahorro 370.64€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
MetroMax El carro de laboratorio de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) permite un mayor acceso durante la configuración inicial y el mantenimiento del equipo.
  • Las ruedas de bloqueo (SE VENDEN POR SEPARADO) mantienen el equipo fijado en su sitio durante el uso normal.
  • El uso eficiente del espacio vertical requiere menos espacio en el suelo y libera un valioso espacio en el banco para otras aplicaciones.
  • Los carros están fabricados con polímeros resistentes a la corrosión para una resistencia química superior e incluyen una garantía DE VIDA ÚTIL contra el óxido y la corrosión.
  • Los estantes se ajustan en incrementos de 1 in para adaptarse a las necesidades de su equipo.
  • Cada unidad incluye (4) sólidos MetroMax estantes (con borde elevado para contener derrames) y (1) estante de rejilla abierta.
  • Las alfombrillas de los estantes son extraíbles para facilitar su limpieza.
  • Los estantes y postes están incorporados. Microban™ protección de productos antimicrobianos
  • Cada estante soporta 800 libras distribuidas uniformemente.
  • La capacidad total del carro está determinada por las ruedas (SE PIDE POR SEPARADO).
  • Otros tamaños y configuraciones disponibles, incluidos modelos estacionarios.
  • Los carros se envían desmontados y se ensamblan fácilmente sin herramientas especiales.
  • Accesorios necesarios:
    • Las ruedas NO están incluidas y deben pedirse por separado. Elija entre ruedas giratorias, con freno y rígidas con cuernos de acero enchapados para entornos no corrosivos. Para entornos corrosivos (incluida la exposición rutinaria a agentes de limpieza), elija ruedas con bocinas de polímero. Para aplicaciones de lavado de carritos, elija ruedas de acero inoxidable.
  • Accesorios opcionales:
    • Bandeja deslizable para teclado (modelo n.° KBX); Soporte de monitor de montaje plano y barra transversal: se eligen según el tamaño del estante (modelo n.° FM30X3, FM36X3, FM48X3); Solo soporte (modelo n.° FMBX); Regleta de enchufes con múltiples tomas de corriente (modelo #PSX); Brazo oscilante de montaje posterior para monitor plano (modelo FMAX); Clips para administración de cables y tubos para montaje posterior (modelo n.° TMX). Otros accesorios incluyen repisas para estantes, divisores y portaetiquetas.
Especificaciones
Tipo de producto Carro para HPLC
Capacidad (métrico) 40.6 kg
Color Taupe, Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 × 24 × 81 pulg (121,9 × 61 × 228,8 cm)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cromatografía líquida de alto rendimiento
Altura (imperial) 81 in
Altura (métrico) 228,8 cm
Incluye 4 estantes sólidos MetroMax (con reborde elevado para contener derrames) y estante de rejilla abierto
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 121,9 cm
Capacidad portante (imperial) 800 lb
Capacidad portante (métrico) 362,8 kg
Material Polímero, Acero inoxidable
N.º de estantes 5
Peso (métrico) 51,9 kg
Peso (imperial) 114,5 lb
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm