Learn More
Metro™ Carro de laboratorio, esterilizable en autoclave
Código de producto. 15967011
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24 x 18 x 39 in.
36 x 24 x 39 in.
N.º de estantes:
2
3
Peso (imperial):
25 lb
37,5 lb
46,5 lb
65,5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) N.º de estantes Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15967011 24 x 18 x 39 in. 3 37,5 lb cada uno
15957011 36 x 24 x 39 in. 2 46,5 lb cada uno
15947011 24 x 18 x 39 in. 2 25 lb cada uno
15977011 36 x 24 x 39 in. 3 65,5 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15967011 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LC3S1824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00€
    1292.85€ / paquete de 1
    Ahorro 292.15€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Includes
Postes cubiertos y manguitos de división de aluminio.
Mueva y limpie equipos con facilidad. El carro de laboratorio esterilizable en autoclave está preconfigurado con una opción de dos o tres estantes.
  • Opción de modelos de 2 o 3 estantes
  • Las unidades miden 39 in. (99,1 cm) de alto incluidas las ruedas†
  • 18 x 24 in (45,6 x 61 cm) o 24 x 36 in. Huellas disponibles (61 x 91,4 cm)
Información de órdenes
Las ruedas no están incluidas, se venden por separado (ver 5MHTN, 5MHTNB).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Carro de laboratorio
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 18 x 39 in.
Altura (imperial) 39 in
Altura (métrico) 99,1 cm
Incluye Postes en cuña y manguitos divididos de aluminio
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Material Acero inoxidable
N.º de ruedas giratorias Ninguno
N.º de estantes 3
Peso (métrico) 17 kg
Peso (imperial) 37,5 lb
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,7 cm