Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta esterilizable en autoclave
Código de producto. 11715699
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
26 in
Longitud (imperial):
38 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11715699 26 in 38 in cada uno
1 options
Código de producto. 11715699 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LC2436AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00€
    614.36€ / paquete de 1
    Ahorro 136.64€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
La cubierta del carro de laboratorio tiene el tamaño adecuado para adaptarse a los carros de laboratorio esterilizables en autoclave de Metro.
  • Calificados para aproximadamente 70 ciclos por cubierta
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta del carro
Color Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 × 26 × 33,5 pulg (96,5 × 66 × 85,1 cm)
Para utilizar con (equipo) Carro de laboratorio de 45,72 cm (24 pulg) (An)
Altura (imperial) 33,5 in
Altura (métrico) 85,1 cm
Longitud (imperial) 38 in
Longitud (métrico) 96,5 cm
Anchura (imperial) 26 in
Anchura (métrico) 66 cm