Learn More
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de alta densidad
Código de producto. 15996881
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
30 in
72 in
84 in
96 in
108 in
120 in
132 in
144 in
156 in
168 in
180 in
192 in
204 in
216 in
228 in
240 in
252 in
Peso (imperial):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15996881 204 in 23 lb cada uno
15926881 120 in 14 lb cada uno
15936881 132 in 15 lb cada uno
15946881 144 in 17 lb cada uno
15956881 156 in 18 lb cada uno
15966881 168 in 19 lb cada uno
15976881 180 in 21 lb cada uno
15986881 192 in 22 lb cada uno
15906891 216 in 25 lb cada uno
15916891 228 in 26 lb cada uno
15936891 240 in 27 lb cada uno
15946891 252 in 29 lb cada uno
15926891 30 in 4 lb cada uno
15976891 96 in 11 lb cada uno
15986891 108 in 13 lb cada uno
15956891 72 in 9 lb cada uno
15966891 84 in 10 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15996881 Proveedor Metro™ N.º de proveedor BTS17NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00€
    1498.20€ / paquete de 1
    Ahorro 336.80€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Crea pistas de hasta 21 pies.
  • Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax sistemas de estanterías
  • Los juegos incluyen pistas y herrajes necesarios para ensamblar un sistema de hasta 21 pies. (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la pista a otros conjuntos de pistas
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de guías
Fondo (imperial) 204 in
Fondo (métrico) 518,16cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™
Incluye Pistas y herrajes necesarios para ensamblar alta densidad qwikTRAK™ Sistema de hasta 21 pies.
Peso (imperial) 23 lb
Peso (métrico) 10,5kg