Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles qwikTRAK™ de alta densidad
Código de producto. 15986871
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q
Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable
Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
18,5 lb
25 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Peso (imperial) unitSize
15986871 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero 25 lb cada uno
15996871 Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable Acero 25 lb cada uno
15906881 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero inoxidable 25 lb cada uno
15916881 Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q Polímero 18,5 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15986871 Proveedor Metro™ N.º de proveedor BTMC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit proporciona componentes para las unidades de estantería que encajan en las guías para una mayor movilidad
  • Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Súper Adjustable™ y MetroMax iQ™ sistemas de estanterías
  • El kit incluye cuatro de 74 in. Postes móviles de 188 cm de alto, cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas con canal central de acero inoxidable, parachoques tipo donut, soportes de barra de unión y otros herrajes
Información de órdenes
Solicite un kit por cada sistema móvil. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad móvil
Acabado Cromo
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables
Incluye Cuatro postes móviles de 74 in de alto, cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas con canal central de acero inoxidable, parachoques tipo donut, soportes de barra de unión y otros herrajes
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,4kg
Material Acero