Learn More
Metro™ Accesorio de carro Flexline™, recipiente de repuesto para objetos punzantes
Código de producto. 15946911
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
8,5 x 4,5 x 16,75 in.
Color:
Gris
Capacidad (imperial):
7 gal
Tipo de producto:
Cesta de residuos y soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color Capacidad (imperial) Tipo de producto Tamaño de la unidad
15946911 8,5 x 4,5 x 16,75 in. Gris 7 gal Cesta de residuos y soporte cada uno
1 options
Código de producto. 15946911 Proveedor Metro™ N.º de proveedor FL221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    96.79€ / paquete de 1
    Ahorro 18.21€
    15% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorios de almacenamiento laterales/empotrados
  • 26,49 l (28 cuartos de galón)
  • Dimensiones: 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 in)
  • Soporte incluido
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7 gal
Tipo de producto Cesta de residuos y soporte
Capacidad (métrico) 26,5 l
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,5 x 4,5 x 16,75 in.
Para utilizar con (equipo) Flexline y carros salvavidas
Altura (imperial) 16,75 in
Altura (métrico) 42,54 cm
Incluye Soporte
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,59 cm
Material Plástico
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,43 cm