Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Top-Track de doble profundidad
Código de producto. 15967151
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 in
21 in
24 in
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Peso (imperial):
18 lb
20 lb
22 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Anchura (imperial) del estante Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15967151 24 in 24 pulg 22 lb cada uno
15947151 18 in 18 pulg 18 lb cada uno
15957151 21 in 21 pulg 20 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15967151 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LTTA24C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00€
    659.34€ / paquete de 1
    Ahorro 149.66€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Conecta unidades intermedias en sistemas de doble profundidad y a los conjunto de guías superiores
  • Para usar con Metro Super Erecta™ y Súper Adjustable™ sistemas de estanterías
  • Acabado chapado en cromo
  • El kit incluye elementos de conexión
Información de órdenes
Se necesita un kit para unidades intermedias conectadas de extremo a extremo. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Cromo
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Incluye Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas)
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 9,9kg
Anchura (imperial) del estante 24 pulg
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) del estante 61 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Material Acero
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.