Learn More
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad
Código de producto. 15997001
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
30 in
72 in
84 in
96 in
108 in
120 in
132 in
144 in
156 in
168 in
180 in
192 in
204 in
216 in
228 in
240 in
252 in
Peso (imperial):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15997001 84 in 10 lb cada uno
15907011 96 in 11 lb cada uno
15917011 108 in 13 lb cada uno
15987001 72 in 9 lb cada uno
15957001 30 in 4 lb cada uno
15956991 120 in 14 lb cada uno
15977001 252 in 29 lb cada uno
15967001 240 in 27 lb cada uno
15966991 132 in 15 lb cada uno
15976991 144 in 17 lb cada uno
15996991 168 in 19 lb cada uno
15927001 204 in 23 lb cada uno
15986991 156 in 18 lb cada uno
15907001 180 in 21 lb cada uno
15937001 216 in 25 lb cada uno
15917001 192 in 22 lb cada uno
15947001 228 in 26 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15997001 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LBTS7NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    753.76€ / paquete de 1
    Ahorro 133.24€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea pistas de hasta 21 pies.
  • Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax sistemas de estanterías
  • Los juegos incluyen pistas y herrajes necesarios para ensamblar un sistema de hasta 21 pies. (640 cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la pista a otros conjuntos de pistas
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de guías
Fondo (imperial) 84 in
Fondo (métrico) 213,36cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™
Incluye Rieles y herrajes necesarios para ensamblar doble profundidad qwikTRAK™ Sistema de hasta 21 pies.
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,5kg