Learn More
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad
Description
- Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax sistemas de estanterías
- Los juegos incluyen pistas y herrajes necesarios para ensamblar un sistema de hasta 21 pies. (640 cm)
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la pista a otros conjuntos de pistas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Conjunto de guías |
| Fondo (imperial) | 96 in |
| Fondo (métrico) | 243,84cm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™ |
| Incluye | Rieles y herrajes necesarios para ensamblar doble profundidad qwikTRAK™ Sistema de hasta 21 pies. |
| Peso (imperial) | 11 lb |
| Peso (métrico) | 5 kg |