Learn More
Metro™ Soporte de la cubierta para los estantes ventilados Super Erecta
Descripción
- Contiene cubiertas de cajas de chapa
- Alambre de acero inoxidable
- 18,25 largo x 18,5 ancho x 4 in de alto;
- 6 lb
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte de la cubierta |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18,25 × 18,5 × 4 pulg (46,4 × 47 × 10,16 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10,16 cm |
| Longitud (imperial) | 18,25 in |
| Longitud (métrico) | 46,4 cm |
| Peso (imperial) | 6 lb |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Mostrar más |