Learn More
Metro™ Carro de laboratorio con gradillas de jaula, esterilizable en autoclave
Código de producto. 15997011
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
45,7 cm
61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15997011 61 cm cada uno
15987011 45,7 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15997011 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LC5S2460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00€
    3373.73€ / paquete de 1
    Ahorro 741.27€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Racks de jaula preconfigurados disponibles en dos tamaños.
  • Los carros vienen de serie con postes cubiertos y manguitos de división de aluminio
  • Las unidades miden 175,3 cm de alto, incluidas las ruedas.
  • Huellas: 18 x 60 in. (45,7 x 152,4 cm) o 24 x 60 in. (61 x 152,4 cm)
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de uso general
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 × 24 × 69 pulg (152,4 × 61 × 175,3 cm)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones lavables de alta temperatura
Altura (imperial) 69 in
Altura (métrico) 175,3 cm
Incluye 5 estantes de autoclave de acero inoxidable con postes entallados y mangas divididas de aluminio
Longitud (imperial) 60 in
Longitud (métrico) 152,4 cm
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 5
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm