Learn More
Ácido metrizoico, TRC
Código de producto. 30472698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472698 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30472698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3389352G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Fórmula molecular C12H11I3N2O4
Cantidad 2 g
Sinónimo 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Nombre IUPAC Ácido 3-acetamido-5-[acetil(metil)amino]-2,4,6-triyodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 627.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.7853