Learn More
Metrizamida, TRC
Código de producto. 30484105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484105 100 mg 100 miligramos
30481963 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31112-62-6
Fórmula molecular C18 H22 I3 N3 O8
Peso molecular (g/mol) 789.1
Sinónimo D-Glucose, 2-[[3-(acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-, D-Glucose, 2-[3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzamido]-2-deoxy- (8CI), 2-[[3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoyl]amino]-2-deoxy-D-glucose, Amipaque, Metrizamide, Telebrix 300
Nombre IUPAC 3-acetamido-5-[acetil(metil)amino]-2,4,6-triiodo-N-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-oxoxexano-2-il]benzamida
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metrizamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22I3N3O8/c1-6(27)22-14-11(19)10(12(20)15(13(14)21)24(3)7(2)28)18(32)23-8(4-25)16(30)17(31)9(29)5-26/h4,8-9,16-17,26,29-31H,5H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,32)/t8-,9+,16+,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 788.8541