Learn More
Metrifonato, LoGiCal
Código de producto. 30463099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463099 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463099 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3417.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichlorphon
CAS 52-68-6
Nombres de analitos o componentes Trichlorphon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H8 Cl3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-dimetoxifosforiletanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 257.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9226 g/mol