Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana negra Metricel™
Código de producto. 17124581
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17124581 0,45 μm paquete de 200
17144581 0,8 μm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124581 Proveedor Cytiva (formerly Pall Lab) N.º de proveedor 66585
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Membrana de contraste para análisis microbiológicos. El fondo oscuro proporciona un excelente contraste para el recuento de colonias opacas en laboratorios de microbiología.
  • El exclusivo patrón de rejilla de puntos no aumenta ni inhibe el crecimiento de colonias; certificado para su uso en la técnica de filtro de membrana (MF)
  • Solo para investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Color de rejilla Blanco
Envasadas individualmente
N.° por paquete 200/paquete
Tipo Cuadriculado
Diámetro (métrico) 47 mm