Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric
Código de producto. 15938541
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15938541 36 1 par
15928541 35 1 par
15948541 37 1 par
15958541 38 1 par
15968541 39 1 par
15978541 40 1 par
15988541 41 1 par
15998541 42 1 par
15908551 43 1 par
15918551 44 1 par
15928551 45 1 par
15938551 46 1 par
15948551 47 1 par
15958551 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15938541 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM50654036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.85€
    76.81€ / 1 pares
    Ahorro 46.04€
    37% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Peso métrico
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 36
Material del dedo del pie Acero