Learn More
Metribuzin, TRC
Código de producto. 30005696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005696 500 mg 500 miligramos
17943915 1 g 1 g
17994895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338920500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21087-64-9
Fórmula molecular C8 H14 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 214.29
Sinónimo 1,2,4-Triazin-5(4H)-one, 4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-, as-Triazin-5(4H)-one, 4-amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)- (8CI), 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methylthio-4-amino-6-tert-butyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methylthio-4-amino-6-tert-butyl-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-1,2,4-triazine-5(4H)-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-as-triazin-5(4H)-one, 4-Amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one, BAY 6159, BAY 61597, BAY 6159H, BAY 94337, Bayer 6159, DIC 1468, DPX 2504, Lexone, Lexone DF, Metribuzin, Metribuzine, Sencor, Sencor 480, Sencor 4F, Sencor 75DF, Sencor Extra, Sencorex, Sencorex L.F., Senkor, Soccer, Soccer (herbicide), Tribute, Tribute (metribuzin herbicide), Zontran
Nombre IUPAC 4-amino-6-tert-butilo-3-metilsulfanilo-1,2,4-triazin-5-ona
SMILES CSC1=NN=C(C(=O)N1N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metribuzin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4OS/c1-8(2,3)5-6(13)12(9)7(14-4)11-10-5/h9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0888