Learn More
Metoxuron, TRC
Código de producto. 30481028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481028 25 mg 25 miligramos
30476953 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33884325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19937-59-8
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 228.68
Sinónimo Urea, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, Dosanex, Metoxuran, Metoxuron, N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Purivel, SAN 6602, SAN 7102, Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
Nombre IUPAC 3-(3-cloro-4-metoxifenil)-1,1-dimetilurea
SMILES COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoxuron
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0666