Learn More
Metoxadiazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metoxadiazone |
| CAS | 60589-06-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-2-one, 32861, Elemic, RP 32861, RPJ 168, S 21074 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4/c1-14-8-6-4-3-5-7(8)12-10(13)16-9(11-12)15-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=NN(C(=O)O1)c2ccccc2OC |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-3-(2-metoxifenil)-1,3,4-oxadiazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.197 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0641 |