Learn More
Metoserpate, TRC
Código de producto. 17994575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994575 1 mg 1 miligramo
17921155 2.5 mg 2.50 miligramo
17902735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3388101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1178-28-5
Fórmula molecular C24 H32 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 428.52
Sinónimo 18-Epireserpic acid, O-methyl-, methyl ester (6CI,7CI), 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 11,17α,18α-trimethoxy-, methyl ester (8CI), 18-epi-O-Methylreserpic acid methyl ester, Mepiserpate, Methyl O-methyl-18-epi-reserpate, Methyl O-methyl-18-epireserpate, Methyl O-methylepireserpate, Metoserpate, Su 9064
Nombre IUPAC metilo (1R,15S,17S,18R,19S,20S)-6,17,18-trimetoxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidrohiban-19-carboxilato
SMILES CO[C@H]1C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]([C@H]1OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoserpate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N2O5/c1-28-14-5-6-15-16-7-8-26-12-13-9-20(29-2)23(30-3)21(24(27)31-4)17(13)11-19(26)22(16)25-18(15)10-14/h5-6,10,13,17,19-21,23,25H,7-9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,19-,20+,21+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2311
Porcentaje de pureza >95%