Learn More
Tartrato de metoprolol, Lipomed
Código de producto. 30458818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458818 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30458818 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMTP1841TA50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Tartrato de metoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol Tartrate
CAS 56392-17-7
Nombres de analitos o componentes Metoprolol Tartrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6
Sinónimo Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9 CI), 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 R,3 R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 684.81
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 684,3833 g/mol