Learn More
Metoprolol Tartrate EP Impureza M (como diclorhidrato), Mikromol™
Código de producto. 30049457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049457 25 mg 25 miligramos
30050264 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049457 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.280025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza M de tartrato de metoprolol EP (como diclorhidrato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride
CAS 73313-36-7
Nombres de analitos o componentes 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H22 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Bis[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol Dihydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. M (EP) as Dihydrochloride, Metoprolol Tartrate Imp. M (EP) as Dihydrochloride, Metoprolol Succinate Imp. M (EP), Metoprolol Imp. M (EP), Metoprolol Succinate Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Tartrate Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Impurity M as Dihydrochloride, Metoprolol Impurity M as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22N2O.2ClH/c1-7(2)10-5-9(12)6-11-8(3)4;;/h7-12H,5-6H2,1-4H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(C)NCC(O)CNC(C)C
Nombre IUPAC 1,3-bis(propan-2-ilamino)propan-2-ol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 247.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1266 g/mol