Learn More
Tartrato de metoprolol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Metoprolol Tartrate |
| CAS | 56392-17-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Metoprolol Tartrate |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9CI), 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), Beloc, Betaloc, CGP 2175E, H 93/26, HCTCGP 2175E, Lopresor, Metapro, Metoprolol (+)-tartrate, Metoprolol tartrate (2:1), Prelis, Seloken, Selopral, Slow Lopresor, Vasocardin, Lapressor, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol Hemi (+)-Tartrate, Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (+/-)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), (±)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, (±)-Metoprolol bitartrate, (±)-Metoprolol tartrate, Metoprolol tartrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Show More |