Learn More
Tartrato de metoprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463616 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463616 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0027.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Tartrato de metoprolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol Tartrate
CAS 56392-17-7
Nombres de analitos o componentes Metoprolol Tartrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9 CI), 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate
Fórmula InChI InChI=1 S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17 H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6 H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m.0.1/s1
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 R,3 R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 684.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 684,3833 g/mol